GF59386999
Palladium
foil, 6mm disks, thickness 0.50mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD000350
About This Item
Próba
99.95%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 593-869-99
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
6 mm × 0.50 mm
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N