Merck
GF59236724
Hafnium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, 97%
Synonim(y):
Hafnium, HF000160
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Hf
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141718
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 592-367-24
rezystywność
29.6 μΩ-cm, 0°C
rozmiar × grubość
25x25 mm × 0.01 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
gęstość
13.3 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
Klucz InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)