Merck
GF59078964
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 6mm disks, 0.02mm thickness, half hard
Synonim(y):
CU070276
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Postać
foil (disks - half hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 590-789-64
rozmiar × grubość
6 mm × 0.02 mm