Key Documents
GF58584123
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.04 mm, length 1 m, coil width 25 mm
Synonim(y):
NI800400
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 585-841-23
Długość
1 m
szerokość zwoju
25 mm
grubość
0.04 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com