Kluczowe dokumenty
GF57062550
Platinum
foil, 0.1m coil, thickness 0.2mm, coil width 5mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Platinum, PT000265
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 570-625-50
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość × szer.
0.1 m × 0.2 mm × 5 mm
śr. × grubość × szerokość
0.1 m × 0.2 mm × 5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)