GF56980165
Zirconium
rod, 1000mm, diameter 12.7mm, centerless ground, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR007935
About This Item
Próba
99.2%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 569-801-65
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
1000 mm × 12.7 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N