Kluczowe dokumenty
GF56735589
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 50mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI040240
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt GF56735589, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 567-355-89
rozmiar × grubość
50 mm × 0.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)