Kluczowe dokumenty
GF56647211
Carbon
rod, 100mm, diameter 13.0mm, graphite, 100%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 007940, Charcoal activated
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
100%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 566-472-11
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar śr.
100 mm × 13.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)