Kluczowe dokumenty
GF56629042
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.05 mm, size 600 × 600 mm, clear amber
Synonim(y):
EI311050
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 566-290-42
rozmiar
600 × 600 mm
grubość
0.05 mm
kolor
clear amber
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)