GF56275173
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonim(y):
NI170275
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
light tight (lt)
Formularz
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 562-751-73
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Evanohm jest zastrzeżonym znakiem towarowym CRS Holdings, Inc, spółki zależnej Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)