Merck
GF56028933
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 75 × 100 mm, specification usp class vi
Synonim(y):
SI303201
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 560-289-33
rozmiar
75 × 100 mm
grubość
2 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com