GF55815824
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), rod, diam. 10 mm, L 500 mm
Synonim(y):
AM377910
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 558-158-24
Długość
500 mm
Średnica
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)