Kluczowe dokumenty
GF55796372
Nickel-vanadium alloy, Ni93V7
200g lump, 10mm max. lump size, pellets
Synonim(y):
NK206100
Wybierz wielkość
1 EA
4010,00 zł
4010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
4010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
pellets
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 557-963-72
masa
200 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)