Kluczowe dokumenty
GF55726195
Silver
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.005mm, 99.97%
Synonim(y):
Silver, AG000130
About This Item
Próba
99.97%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 557-261-95
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
100x100 mm × 0.005 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)