Key Documents
GF55519083
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 20x25mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Synonim(y):
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
About This Item
Kod UNSPSC:
12141711
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 555-190-83
rozmiar × grubość
20x25 mm × 0.01 mm
wielkość ziarna
10-20 nm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)