GF54839188
Nickel
tube, 100mm, outside diameter 2.5mm, inside diameter 2mm, wall thickness 0.25mm, hard, 99.5%
Synonim(y):
Nickel, NI007350
About This Item
Próba
99.5%
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 548-391-88
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
100 mm × 0.25 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.5 mm × 2 mm
tw
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1