Merck
GF54654666
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 1000 mm
Synonim(y):
NI057961
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 546-546-66
Długość
1000 mm
średnica
20.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com