Kluczowe dokumenty
GF53750358
Zirconium
wire reel, 1m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR005130
About This Item
Próba
99.2%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 537-503-58
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
1 m × 0.25 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)