Kluczowe dokumenty
GF53565789
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonim(y):
NI706010
Wybierz wielkość
1 EA
3750,00 zł
3750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 535-657-89
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)