Kluczowe dokumenty
GF52882533
Lead
tube, 100mm, outside diameter 6.78mm, inside diameter 4.7mm, wall thickness 1.04mm, 99.9%
Synonim(y):
Lead, PB007200
About This Item
Próba
99.9%
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 528-825-33
rezystywność
20.65 μΩ-cm
dł. × grubość ścianki
100 mm × 1.04 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
6.78 mm × 4.7 mm
tw
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)