Kluczowe dokumenty
GF52396713
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
foil, 1m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI090260
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 523-967-13
dł. × szer. × grubość
1 m × 100 mm × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)