GF52079171
Palladium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.006mm, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD000200
About This Item
Próba
99.95%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 520-791-71
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
100x100 mm × 0.006 mm
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N