Merck
GF52074187
Zinc
foil, 10mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95+%
Synonim(y):
Zinc, ZN000322
Wybierz wielkość
10 EA
3870,00 zł
3870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
3870,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141750
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 520-741-87
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
10 mm × 1.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new vapor-phase hydrothermal method to concurrently grow ZnO nanotube and nanorod array films on different sides of a zinc foil substrate.
Haimin Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(17), 5165-5169 (2012-03-21)
Tandra Ghoshal et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 9(9), 5586-5591 (2009-11-26)
Nanowire arrays of zinc oxide were synthesized on zinc foil by a simple thermal evaporation process. Morphologies and sizes of the synthesized nanostructures were varied by varying the reaction time and the surface roughness of the substrate. Self-catalytic liquid-solid mechanism
S Rondot et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5154), 1739-1741 (1994-03-25)
An x-ray projection microscope equipped with a charge-coupled device camera allows direct observation of zinc (Zn(2+)) ions diffusing in aqueous hydrochloric acid solution during the corrosion of zinc foil and pellets. Time series of microradiographic images with a lateral resolution
Xufeng Wu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (15)(15), 1655-1657 (2006-04-04)
Highly oriented ZnO nanoneedle/nanorods arrays have been fabricated by direct oxidation of zinc foil in alkaline zincate ion solution at near room temperature (20 degrees C for nanoneedles, 30 degrees C for nanorods).
Chenglin Yan et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(51), 25850-25855 (2006-12-22)
Vertically aligned ZnO nanorods with uniform diameter and length have been synthesized on a zinc foil substrate with ammonium persulfate as oxidant via a facile, larger scale production and inexpensively synthesized method without any templates or additives. SEM and XRD