Kluczowe dokumenty
GF51913942
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, max. particle size 150 micron, weight 20 g, condition gas atomized
Synonim(y):
NE296010
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 519-139-42
masa
20 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)