Merck
GF51736653
Cadmium
wire reel, 0.5m, diameter 0.5mm, hard, 99.99+%
Synonim(y):
Cadmium, CD005110
Wybierz wielkość
1 EA
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1420,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.41
Beilstein:
8137359
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141707
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 517-366-53
rezystywność
7.27 μΩ-cm, 22°C
dł. × śr.
0.5 m × 0.5 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
gęstość
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Klucz InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peerapat Kosolsaksakul et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 187, 153-161 (2014-02-08)
The Mae Tao watershed, northwest Thailand, has become contaminated with cadmium (Cd) as a result of zinc ore extraction (Padaeng deposit) in the nearby Thanon-Thongchai mountains. Consumption of contaminated rice has led to documented human health impacts. The aim of
Jian-An Xian et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(5), 525-528 (2014-01-01)
This study investigated the effect of ambient Cadmium (Cd) on haemocyte apoptosis of the shrimp, Penaeus monodon. Cellular response was determined in Cd-exposed (0, 0.05, 0.5 and 5 mg L(-1)) shrimp. Results showed that 0.05 mg L(-1) Cd(2+) had no significant effect on the
Lijun Li et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 187, 90-97 (2014-01-28)
We studied the bonding and release kinetics of Cd, Cu and Pb from different soils in the older metropolitan area of Copenhagen. Total Cd, Cu and Pb concentrations were elevated 5-27 times in the urban soils compared to an agricultural
Jachym Suman et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(5), 1338-1343 (2014-02-05)
PbtA, a putative P(1B)-type ATPase from the Gram-negative soil bacterium Achromobacter xylosoxidans A8 responsible for Pb(2+)/Zn(2+)/Cd(2+)-resistance in Escherichia coli, was heterologously expressed in Saccharomyces cerevisiae. When present in Zn(2+)- and Pb(2+)/Cd(2+)-hypersensitive S. cerevisiae strains CM137 and DTY168, respectively, PbtA was
Burcu Yeşilbudak et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(5), 546-550 (2014-02-15)
Accumulation of cadmium in gill, liver, muscle and kidney tissues of Cyprinus carpio and Oreochromis niloticus were investigated in fish exposed to 0.5 ppm cadmium over 1, 15 and 30 days under controlled laboratory conditions. Tissue accumulation of the metal was measured