Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
size
600 × 600 mm
thickness
6 mm
color
white
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF51623973-2EA | 04061825076324 |
| GF51623973-1EA | 04061825076317 |