Merck
GF51480064
Lead
wire reel, 2m, diameter 2.0mm, as drawn, 99.99+%
Synonim(y):
Lead, PB005140
Wybierz wielkość
1 EA
3700,00 zł
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141723
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 514-800-64
rezystywność
20.65 μΩ-cm
dł. × śr.
2 m × 2.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guillermo Horta-Puga et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(5), 567-573 (2014-02-11)
Lead (Pb) pollution history (1855-2001 A.D.) of the southern Gulf of Mexico (SGM) was reconstructed from the geochemical record contained in the annual bands of the hermatypic coral Orbicella faveolata from the Veracruz Reef System, Mexico. Pb concentrations ranged from
B Ali et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 102, 25-33 (2014-03-04)
The role of hydrogen sulfide (H2S) in alleviating lead (Pb) induced stress in oilseed rape (Brassica napus L.) was studied under laboratory conditions. Plants were grown hydroponically in greenhouse conditions under three levels (0, 100, and 400 µM) of Pb
Yunbiao Wang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 317-322 (2014-04-15)
In the nematode Caenorhabditis elegans, stress resistance can be regulated by dauer formation (daf) genes. In the present study, regulation of heavy metal lead (Pb) toxicity by the 90-kDa heat shock proteins (Hsp90; daf-21) was investigated in both wild-type C.
Paraskevi Malea et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 175-181 (2014-04-01)
The effects of lead uptake on microtubule integrity and cell viability in intermediate-juvenile leaf blades of the seagrass Cymodocea nodosa were investigated under laboratory conditions in increasing exposure concentrations (0.1, 0.25, 0.5, 5, 10, 20 and 40mg/L). Uptake kinetics was
Reply: Cognitive declines after deep brain stimulation are likely to be attributable to more than caudate penetration and lead location.
Karsten Witt et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 5), e275-e275 (2014-02-20)