Kluczowe dokumenty
GF51059123
Platinum
foil, 0.1m coil, thickness 0.025mm, coil width .4mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Platinum, PT000228
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 510-591-23
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × szer. × grubość
0.1 m × 0.4 mm × 0.025 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)