Merck
GF51040213
Copper
wire reel, 5m, diameter 0.02mm, hard, 99.99+%
Synonim(y):
Copper, CU005170
Wybierz wielkość
1 EA
1540,00 zł
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1540,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141711
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 510-402-13
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
5 m × 0.02 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Donita C Brady et al.
Nature, 509(7501), 492-496 (2014-04-11)
The BRAF kinase is mutated, typically Val 600→Glu (V600E), to induce an active oncogenic state in a large fraction of melanomas, thyroid cancers, hairy cell leukaemias and, to a smaller extent, a wide spectrum of other cancers. BRAF(V600E) phosphorylates and
Hiroki Serizawa et al.
Organic letters, 16(13), 3456-3459 (2014-06-14)
The direct synthesis of pentafluoroethyl copper (CuC2F5) from a cuprate reagent and ethyl pentafluoropropionate as one of the most economical and useful pentafluoroethyl sources was accomplished. The advantages of this method are; all the reagents employed are low-cost and operationally
Adam Southon et al.
Metallomics : integrated biometal science, 5(10), 1346-1356 (2013-08-02)
Copper (Cu) is an essential redox active metal that is potentially toxic in excess. Multicellular organisms acquire Cu from the diet and must regulate uptake, storage, distribution and export of Cu at both the cellular and organismal levels. Systemic Cu
Alina Fedoseienko et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1314, 6-14 (2014-04-05)
Copper is an important cofactor in numerous biological processes in all living organisms. However, excessive copper can be extremely toxic, so it is vital that the copper level within a cell is tightly regulated. The damaging effect of copper is
Julie E Gleason et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(16), 5866-5871 (2014-04-09)
The human fungal pathogens Candida albicans and Histoplasma capsulatum have been reported to protect against the oxidative burst of host innate immune cells using a family of extracellular proteins with similarity to Cu/Zn superoxide dismutase 1 (SOD1). We report here