Kluczowe dokumenty
GF50658734
Cobalt
foil, 50x50mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.99+%
Synonim(y):
Cobalt, CO000291
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 506-587-34
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 1.0 mm
bp
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)