GF50127656
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1m wire, 1.0mm diameter, hard
Synonim(y):
NI055150
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 501-276-56
dł. × śr.
1 m × 1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)