Merck
GF49794317
Palladium
wire reel, 2m, diameter 0.25mm, hard, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD005130
Wybierz wielkość
1 EA
2670,00 zł
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2670,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 497-943-17
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
2 m × 0.25 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mélanie Platon et al.
Chemical Society reviews, 41(10), 3929-3968 (2012-03-27)
A survey highlighting the most recent palladium catalytic systems produced and their performances for progress in direct synthesis of indole backbones by heterocarbocyclization of reactive substrates is provided. The discussion is developed in relation with the principles of sustainable chemistry
Masahiro Yoshida
Chemical & pharmaceutical bulletin, 60(3), 285-299 (2012-03-03)
It is known that propargylic compounds having an ester and a halide at the propargylic positions react with palladium complexes leading to π-propargylpalladium and allenylpalladium complexes, which cause various transformations in the presence of the reactants. The aim of the
Update 1 of: Synthesis and functionalization of indoles through palladium-catalyzed reactions.
Sandro Cacchi et al.
Chemical reviews, 111(5), PR215-PR283 (2011-05-12)
Masahiro Toyota
Natural product communications, 8(7), 999-1004 (2013-08-29)
A novel palladium-catalyzed intramolecular oxidative alkylation of unactivated olefins is described. This protocol was devised to solve one of the drawbacks of the original palladium-catalyzed cycloalkenylation that we developed. We call this new procedure the 'second generation palladium-catalyzed cycloalkenylation'. This
Simon De Corte et al.
Microbial biotechnology, 5(1), 5-17 (2011-05-11)
While precious metals are available to a very limited extent, there is an increasing demand to use them as catalyst. This is also true for palladium (Pd) catalysts and their sustainable recycling and production are required. Since Pd catalysts exist