Kluczowe dokumenty
GF49453566
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, not light tested (nlt)
Synonim(y):
IN080200
Wybierz wielkość
1 EA
4040,00 zł
4040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
4040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
not light tested (nlt)
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 494-535-66
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)