Merck
GF49383894
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, natural
Synonim(y):
SU347925
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 493-838-94
Długość
1000 mm
Średnica
25 mm
kolor
natural
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3