Kluczowe dokumenty
GF49172788
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
10m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonim(y):
AL035150
Wybierz wielkość
1 EA
1220,00 zł
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 491-727-88
dł. × śr.
10 m × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)