Merck
GF49023862
Zirconium
rod, 500mm, diameter 3.0mm, centerless ground, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR007915
Wybierz wielkość
1 EA
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1880,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141751
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.2%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 490-238-62
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
500 mm × 3.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abnormal trace metals in man: zirconium.
H A Schroeder et al.
Journal of chronic diseases, 19(5), 573-586 (1966-05-01)
Oluwatayo F Ikotun et al.
Future medicinal chemistry, 3(5), 599-621 (2011-04-30)
Positron emission tomography, with its high sensitivity and resolution, is growing rapidly as an imaging technology for the diagnosis of many disease states. The success of this modality is reliant on instrumentation and the development of effective and novel targeted
Daryoush Afzali et al.
Environmental monitoring and assessment, 186(6), 3523-3529 (2014-02-04)
In this study, a ternary Zr(IV) system with 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol (5-Br-PADAP) and fluoride was chosen on the basis of dispersive liquid-liquid microextraction method. Zirconium was extracted into the fine droplets of dichlorobenzene as extracting solvent. These drops dispersed as a cloud
Muhammad Shahid et al.
Reviews of environmental contamination and toxicology, 221, 107-127 (2012-10-24)
Zirconium (Zr) is a transition metal that has both stable and radioactive isotopes.This metal has gained significant attention as a major pollutant of concern, partly because it has been prominent in the debate concerning the growing anthropogenic pressure on the
David B N Lee et al.
ASAIO journal (American Society for Artificial Internal Organs : 1992), 56(6), 550-556 (2011-01-20)
Recent years have witnessed a rapid increase in the use of zirconium (Zr)-containing compounds in artificial internal organs. Examples include dental implants and other restorative practices, total knee and hip replacement, and middle-ear ossicular chain reconstruction. In nephrological practice, Zr-containing