Merck
GF48972987
Iron
wire reel, 20m, diameter 0.025mm, as drawn, 99.99+%
Synonim(y):
Iron, FE005105
Wybierz wielkość
1 EA
5000,00 zł
5000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5000,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 489-729-87
rezystywność
9.71 μΩ-cm
dł. × śr.
20 m × 0.025 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas A Russo et al.
Infection and immunity, 82(6), 2356-2367 (2014-03-26)
Hypervirulent (hypermucoviscous) Klebsiella pneumoniae (hvKP) strains are an emerging variant of "classical" K. pneumoniae (cKP) that cause organ and life-threatening infection in healthy individuals. An understanding of hvKP-specific virulence mechanisms that enabled evolution from cKP is limited. Observations by our
50 years ago in the Journal of Pediatrics: Iron metabolism in premature infants: II. Prevention of iron deficiency.
Pamela J Kling
The Journal of pediatrics, 164(4), 768-768 (2014-03-22)
Laura M van Staalduinen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(14), 5171-5176 (2014-04-08)
The enzymes PhnY and PhnZ comprise an oxidative catabolic pathway that enables marine bacteria to use 2-aminoethylphosphonic acid as a source of inorganic phosphate. PhnZ is notable for catalyzing the oxidative cleavage of a carbon-phosphorus bond using Fe(II) and dioxygen
Don-Kyu Kim et al.
Nature medicine, 20(4), 419-424 (2014-03-25)
In response to microbial infection, expression of the defensin-like peptide hepcidin (encoded by Hamp) is induced in hepatocytes to decrease iron release from macrophages. To elucidate the mechanism by which Salmonella enterica var. Typhimurium (S. typhimurium), an intramacrophage bacterium, alters
Joseph D Mancias et al.
Nature, 509(7498), 105-109 (2014-04-04)
Autophagy, the process by which proteins and organelles are sequestered in double-membrane structures called autophagosomes and delivered to lysosomes for degradation, is critical in diseases such as cancer and neurodegeneration. Much of our understanding of this process has emerged from