Kluczowe dokumenty
GF48175320
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, condition additive free polymer
Synonim(y):
ET311201
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 481-753-20
Długość
1 m
grubość
0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)