Kluczowe dokumenty
GF48158084
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, cell size 8 mm
Synonim(y):
PP302810
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
honeycomb
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 481-580-84
rozmiar komórki
8 mm
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
20 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)