Kluczowe dokumenty
GF47900572
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
20m wire, 0.1mm diameter, hard
Synonim(y):
NI145120
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 479-005-72
dł. × śr.
20 m × 0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)