Kluczowe dokumenty
GF47752386
Titanium/Molybdenum
rod, Ti 85%/Mo 15%, 2.0 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonim(y):
TI087920
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 477-523-86
Długość
100 mm
średnica
2.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)