Key Documents
GF47594144
Nickel
tube, 1000mm, outside diameter 0.8mm, inside diameter 0.3mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.5%
Synonim(y):
Nickel, NI007170
About This Item
Próba
99.5%
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 475-941-44
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
1000 mm × 0.25 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.8 mm × 0.3 mm
tw
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1