Merck
GF47423954
Aluminum-lithium-copper alloy, Al95Li2.5Cu1.5Mg1
1000mm tube, 24mm outside diameter, 1mm wall thickness, 22mm inside diameter
Synonim(y):
AL197250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 474-239-54
dł. × grubość ścianki
1000 mm × 1 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
24 mm × 22 mm