Key Documents
GF47367401
Lead
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.004mm, 99.99+%
Synonim(y):
Lead, PB000060
About This Item
Próba
99.99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 473-674-01
rezystywność
20.65 μΩ-cm
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.004 mm
tw
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney