Kluczowe dokumenty
GF47333718
Zirconium
rod, 1000mm, diameter 1.5mm, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR007905
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.2%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 473-337-18
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
1000 mm × 1.5 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)