Kluczowe dokumenty
GF47238374
Platinum-tungsten alloy, Pt92W8
10m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
PT105825
Wybierz wielkość
1 EA
2830,00 zł
2830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
polyimide insulation
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 472-383-74
Długość
10 m
śr. przewodnika
0.025 mm
grubość izolacji
0.007 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)