GF46558705
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.35 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Synonim(y):
ES301460
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 465-587-05
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.35 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)