Kluczowe dokumenty
GF46525978
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 80 x 80mm, 0.01mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Synonim(y):
FE080205
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
opis
not light tested (nlt)
Formularz
foil (as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 465-259-78
rozmiar × grubość
80 mm × 80 mm × 0.01 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)