Kluczowe dokumenty
GF46489135
Bismuth
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 99.97%
Synonim(y):
Bismuth, BI000140
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.97%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 464-891-35
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 0.015 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)