Kluczowe dokumenty
GF46305187
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.036 mm, size 300 × 300 mm, ohms/square 700
Synonim(y):
ES301901
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 463-051-87
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.036 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)